Merck
638854
Sigma-Aldrich
7-Nitroindole
97%
Sinónimos:
NSC 69874
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
94-98 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-5,9H
Clave InChI
LZJGQIVWUKFTRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Protein kinase inhibitors
  • Potential fructose 1,6-bisphosphatase inhibitors
  • Factor Xa inhibitors
  • Antagonist of the mineralocorticoid receptor
  • Antitumor sulfonamides
  • Inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitors
  • Subtype-selective cyclooxygenase (COX) inhibitors
  • Thrombin protease-activated receptor (PAR-1) ligands
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chaitany Jayprakash Raorane et al.
Biomolecules, 10(8) (2020-08-23)
Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii is well-known for its rapid acclimatization in hospital environments. The ability of the bacterium to endure desiccation and starvation on dry surfaces for up to a month results in outbreaks of health care-associated infections. Previously, indole