Merck
638773
Sigma-Aldrich
3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
115-119 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
MAYOFTZUJPQKET-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)