Merck
638390
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-3,4-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinónimos:
1,2-Dimethoxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
243.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
nitro
cadena SMILES
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)