638323
4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
168-172 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?