Merck
637815
Sigma-Aldrich
2-Bromoiodobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H4BrI
Número de CAS:
Peso molecular:
288.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
bp
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
OIRHKGBNGGSCGS-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)