Merck
637777
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9Cl2N5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
282.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
El producto 637777 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
mp
259.5-263.5 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clave InChI
OSGGBIXVZCEAHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)