Merck
637688
Sigma-Aldrich
4-Butoxyacetanilide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto 637688 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
mp
100-114 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-15-12-7-5-11(6-8-12)13-10(2)14/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
JYMFGHFNWSMPBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)