Merck
637548
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto 637548 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -13°, c = 1% in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
83-87 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
Clave InChI
YNBRORWNNGUYQA-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)