636894
2,6-Dichloroquinoxaline
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
153-157 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc2nc(Cl)cnc2c1
InChI
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(10)12-6/h1-4H
InChI key
WFOKVKYNVKVWFK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?