Merck
636290
Sigma-Aldrich
2-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24BNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
373.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-10-12-15(13-11-14)26(22,23)21-17-9-7-6-8-16(17)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
Clave InChI
XJERZPFENBAXMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)