Merck
634824
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzoyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
186.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
MIEJPWILCQAQKT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)