Merck
634816
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
217.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
43-47 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
QDLKMRTVELBKFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(Methylthio)benzyl bromide can undergo self-catalyzed oxidation in the presence of hydrogen peroxide to form the corresponding sulfoxide.[1]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Self-Catalyzed Oxidation of Sulfides with Hydrogen Peroxide: A Green and Practical Process for the Synthesis of Sulfoxides"
Shi F, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(16), 2425-2430 (2007)