Merck
634735
Sigma-Aldrich
Lanthanum aluminum oxide
single crystal substrate, <100>, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum aluminate
About This Item
Fórmula lineal:
LaAlO3
Número de CAS:
Peso molecular:
213.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
single side polished
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
constante dieléctrica
~25
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tamaño
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2080 °C (lit.)
densidad
6.52 g/mL at 25 °C (lit.)
propiedades de los semiconductores
<100>
cadena SMILES
O=[Al]O[La]=O
InChI
1S/Al.La.3O
Clave InChI
KJXBRHIPHIVJCS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Single crystal lanthanum aluminate substrate lattices have a good lattice match with most perovskite-structured materials. It is an excellent substrate for the epitaxial growth of magnetic and ferro-electric thin films and high-temperature superconductors. Due to its dielectric properties it is also posses properties for low-loss microwave and dielectric resonance applications.
Forma física
Rhombohedral at 25 °C (a = 5.357 Å, c = 13.22 Å); Cubic at >435 °C (a = 3.821 Å)
Otras notas
thermal expansion = 10 × 10-6/°C; loss tangent at 10 GHz = ~3 × 10-4 @ 300 K, 0.6 × 10-4 @ 77 K; insoluble in mineral acids at 25 °C, soluble in H3PO3 at >150 °C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.