Merck
634549
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
154-158 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,10H,2,4H2
Clave InChI
MOANRQDXNNXOLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Hydroxy-1-indanone can be used in the synthesis of tetracyclic ketones intermediates during the total syntheses of (±)-frondosin C and (±)-8-epi-frondosin C.[1] It can also be used in the synthesis of 1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazoles, which can act like potent CHK-1 inhibitors, thereby inhibiting the growth of cancer cells.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Cyanopyridyl containing 1, 4-dihydroindeno [1, 2-c] pyrazoles as potent checkpoint kinase 1 inhibitors: Improving oral biovailability"
Tong Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(20), 5665-5670 (2007)
"Total syntheses of (?)-frondosin C and (?)-8-epi-frondosin C via a tandem anionic 5-exo dig cyclization?Claisen rearrangement sequence"
Li X. et al.
Tetrahedron, 63(09), 1899-1906 (2007)