634204
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine
97%
Sinónimos:
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 6-Amino-3-bromo-2,4-lutidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
144-148 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
Clave InChI
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)