Merck
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
Sinónimos:
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20BrNSi
Número de CAS:
Peso molecular:
310.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.574
bp
158 °C/0.10 mmHg
density
1.224 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
InChI key
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)