Merck
63403
Sigma-Aldrich
Ethyl malonate monoamide
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Ethyl carbamoylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCH2COOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Beilstein:
1758870
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
47-50 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)
Clave InChI
UVSPVEYCSVXYBB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)