Merck
633542
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
245.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
145-149 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1NC(C)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(2)12-14-11-7-5-4-6-10(11)13(18)16(12)15-9(3)17/h4-8H,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
IABUZCGOUHAHQF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)