Merck
633410
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
3-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloroisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)