Merck
632481
Sigma-Aldrich
2-(Pivaloylamino)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
71-75 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccn1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)9(13)12-8-6-4-5-7-11-8/h4-7H,1-3H3,(H,11,12,13)
Clave InChI
CGSPVYCZBDFPHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)