Merck
632236
Sigma-Aldrich
Poly[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-bis(hydroxyethyl)aniline-alt-1,4-phenylenediacrylate]
About This Item
Fórmula lineal:
[(C14H13N3O2)(C12H8O2)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)