Merck
632171
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Sinónimos:
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
grupo funcional
ester
nitro
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-3-4-7(9(11)14-2)5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)