Merck
631744
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
79-83 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-10-4-5-11-12(7-10)9(8-14)3-6-13(11)16-2/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
FFAODEUKHYBIKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)