Merck
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3OCH2OC10H6)2
Número de CAS:
Peso molecular:
374.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
mp
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3- or 3,3′-di-substituted products can be obtained easily via ortho-metallation and subsequent treatment with an electrophile to give the corresponding BINOL derivatives.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)