631566
3-Pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester
97%
Sinónimos:
1,3-propanediol cyclic ester, 3-Pyridineboronic acid glycol ester, 3-Pyridyl trimethylene borate, 3-[1,3,2]Dioxaborinan-2-yl-pyridine, Pyridine-3-boronic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES string
C1COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H10BNO2/c1-3-8(7-10-4-1)9-11-5-2-6-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Inchi Key
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.