631132
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
Sinónimos:
(3-Methylbenzyl)methylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.0 °F - closed cup
flash_point_c
78.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)