631094
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
Sinónimos:
(2-Fluorobenzyl)methylamine, N-(2-Fluorobenzyl)-N-methylamine, N-Methyl-2-fluorobenzylamine, N-Methyl-o-fluorobenzylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5010 (lit.)
bp
73 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)