630713
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzoxazin-2-yl-acetic acid
97%
About This Item
assay
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC1Oc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO4/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
GBWCBWJRILQTBI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)