Merck
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-indolinylmethyl)acrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11F2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
239.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)