Merck
630187
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C,d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Methylene iodide-13C,d2
About This Item
Fórmula lineal:
13CD2I2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
densidad
3.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1D2
Clave InChI
NZZFYRREKKOMAT-WGVGGRBOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)