Merck
630101
Sigma-Aldrich
2-(Propyl-2,3-13C2)pentanoic-4,5-13C2 acid sodium salt
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH313CH2CH2)2CHCO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
220 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[Na+].[13CH3][13CH2]CC(C[13CH2][13CH3])C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UJNKEPEOSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)