Merck
630004
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
238.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
44-48 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isothiocyanate
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=S
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
Clave InChI
PJLRSYLEFZNICX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use