616699
Mevalonolactone-(methyl-d3)
99 atom % D, ≥97% (CP)
Sinónimos:
DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3H7O3
Peso molecular:
133.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
Clave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?