Merck
616028
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-3,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH(NHCOCH3)CO2H
Peso molecular:
134.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3
Clave InChI
KTHDTJVBEPMMGL-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)