Merck
615714
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether-d12
99 atom % D
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 21,697.00
MXP 21,697.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 21,697.00
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)3COCD3
Peso molecular:
100.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 21,697.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
55-56 °C
densidad
0.840 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+12
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-MGKWXGLJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)