Merck
615641
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-d10
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
C5D10
Número de CAS:
Peso molecular:
80.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
50 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-YXALHFAPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)