614777
4-Hydroxybenzaldehyde-3-d1
31 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7DH5O2
Peso molecular:
123.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Productos recomendados
pureza isotópica
31 atom % D
mol peso
122.44 by atom % calculation
mp
117-119 °C (lit.)
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)