Merck
613924
Sigma-Aldrich
Chloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Ethyl chloride-2,2,2-d3
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 26,501.00
MXP 26,501.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 26,501.00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
67.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 26,501.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
Clave InChI
HRYZWHHZPQKTII-FIBGUPNXSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard 5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-50.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)