Merck
613738
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2,4-pentane-d12-diol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2C(OH)CD2CD(OH)CD3
Peso molecular:
130.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
197 °C (lit.)
densidad
1.014 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
OC(C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D
Clave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-WWKUACGSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)