608122
L-Glutamine-2-13C-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
NC(=O)CC[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,6+1
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-UWTFFFEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)