606790
Benzene-12C6
99.9 atom % 12C
About This Item
Productos recomendados
descripción
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
Ensayo
99% (CP)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[12cH]1[12cH][12cH][12cH][12cH][12cH]1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-WDBXEELJSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)