Merck
606650
Sigma-Aldrich
Dodecane-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(13CH2)1013CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
215-217 °C (lit.)
mp
-9.6 °C (lit.)
densidad
0.802 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Clave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)