Merck
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C13COOCH3
Peso molecular:
143.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
143 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
densidad
1.390 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
Clave InChI
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)