Merck
604054
Sigma-Aldrich
Dimethyl acetylenedicarboxylate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CO213C≡13C13CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
densidad
1.156 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
CO[13C](=O)[13C]#[13C][13C](=O)OC
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
VHILMKFSCRWWIJ-PQVJJBODSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)