Merck
603570
Sigma-Aldrich
Veratraldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde-α-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC8H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
281 °C
mp
40-43 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)[13CH]=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1
Clave InChI
WJUFSDZVCOTFON-PTQBSOBMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)