60098
Potassium tert-butoxide
≥97.0% (T)
Sinónimos:
Potassium T-butoxide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 220 °C)
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
solid
impurezas
≤2% K2(CO)3 and KOH
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?