Merck
59816
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-isothiocyanatobenzoate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
235.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)13-8-16/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
LXVVKZRNRVNESX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)