Merck
597961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H413COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
176.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
densidad
1.373 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H/i7+1
Clave InChI
RKIDDEGICSMIJA-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)