597147
6-Bromo-1-indanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
111-115 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Clave InChI
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?