597104
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
InChI key
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)